Learn More
acide diatrizoïque dihydraté, 98,87 %, MP Biomedicals™
Code produit 11494732 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11494732 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494732 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219150110
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diatrizoic acid dihydrate
CAS 50978-11-5
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9887
Formule moléculaire C11H13I3N2O6
Quantité 10 g
Synonyme diatrizoic acid dihydrate, amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, dsstox_cid_28886, dsstox_rid_83154, dsstox_gsid_48960, 2,4,6-triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid dihydrate, 3,5-bis acetylamino-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid-water 1/2, amidotrizoic acid ban:jan
Clé InChI JHQKUXXJPHSPOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)O)I)NC(=O)C)I.O.O
Nom IUPAC acide 3,5-diacétamido-2,4,6-triiodobenzoïque ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 649.946
CID PubChem 12598086
ChEBI CHEBI:59733
Poids de la formule 649.95
Forme physique Powder