Learn More
Diaveridine Hydrochloride, TRC
Code produit 30356687
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356687 10 mg -
30356028 1 g 1g
30365624 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30356687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD12013510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2507-23-5
Formule moléculaire C13H16N4O2 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 296.75
Synonyme 5-[(3,4-Dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine Hydrochloride
Nom IUPAC 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaveridine Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16N4O2.ClH/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14;/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17);1H
Poids de la formule 296.104