Learn More
Diazinon-d10 (diéthyl-d10), CDN
Code produit 30320604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320604 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30320604 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND51100.01G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Formule moléculaire C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Quantité 0.01 g
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9 CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10, Diazinon D10 (diethyl D10)
Formule InChI InChI=1 S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9 H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC (6-méthyl-2-propan-2-ylpyrimid-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadénoéthoxy)-sulfacylidene-λ ^{5}-phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 314.41
Poids de la formule 314,1638 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 95 % Pureté chimique