Learn More
Diazinon-d10, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diazinon-d10 |
| CAS | 100155-47-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C12 2H10 H11 N2 O3 P S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | (6-méthyl-2-propan-2-ylpyrimid-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadénoéthoxy)-sulfacylidene-λ ^{5}-phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.41 |
| Afficher plus |