Learn More
Urée de diazolidinyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10352020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10352020 25 g Flacon en verre 25g
10647040 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10352020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428580250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78491-02-8 | C8H14N4O7 | 278.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78491-02-8
Formule moléculaire C8H14N4O7
Poids moléculaire (g/mol) 278.22
Numéro MDL MFCD03547942
Clé InChI SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776
CID PubChem 62277
Nom IUPAC 1-[1,3-bis(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxyméthyl)urée
SMILES C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diazolidinyl urea
Point de fusion 227.0°C to 228.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,3003
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 278.22
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diazolidinyl urea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.