Learn More
Urée de diazolidinyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647040 250 g Flacon en verre 250g
10352020 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10647040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428582500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78491-02-8 | C8H14N4O7 | 278.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78491-02-8
Formule moléculaire C8H14N4O7
Poids moléculaire (g/mol) 278.22
Numéro MDL MFCD03547942
Clé InChI SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776
CID PubChem 62277
Nom IUPAC 1-[1,3-bis(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxyméthyl)urée
SMILES C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Diazolidinyl urea
Point de fusion 227.0°C to 228.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Merck Index 15,3003
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 278.22
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diazolidinyl urea
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.