Learn More
Diazolidinyl urée (grade technique), TRC
Code produit 30360924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360924 25 g 25g
30351276 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30360924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41732325G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78491-02-8
Formule moléculaire C8H14N4O7
Poids moléculaire (g/mol) 278.22
Synonyme N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, Germaben II-E, Germall II, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N'-hydroxymethylurea
Nom IUPAC 1-[1,3-bis(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxyméthyl)urée
SMILES OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diazolidinyl Urea (Technical Grade)
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
Poids de la formule 278.0862