Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diazoxide, 98%
Code produit 15467199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467199 500 mg 500mg
15457199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467199 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66010.ME
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 364-98-7 | C8H7ClN2O2S, C8H7ClN2O2S | 230.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364-98-7
Spécification
Quantité 500 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Format Powder
Doser 98%
Formule moléculaire C8H7ClN2O2S
Poids de la formule 230.67
Synonyme 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Point de fusion 330°C to 331°C
Solubilité Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Forme Powder