Learn More
Diazoxide, MedChemExpress
Description
Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diazoxide |
| CAS | 364-98-7 |
| Couleur | Grayish Brown |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H7ClN2O2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Sch-6783 SRG-95213 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 35 mg/mL (151.73 mM) |
| SMILES | CC(NC1=CC=C(Cl)C=C12)=NS2(=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.67 |
| Afficher plus |