Learn More
Dibenz[a,h]anthracène, TRC
Code produit 18081340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18081340 100 mg 100mg
18041240 1 g 1g
18081240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18081340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD417010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-70-3
Formule moléculaire C22 H14
Poids moléculaire (g/mol) 278.35
Synonyme 1,2:5,6-Benzanthracene, 1,2:5,6-Dibenz[a]anthracene, 1,2:5,6-Dibenzanthracen, 1,2:5,6-Dibenzanthracene, 1,2:5,6-Dibenzoanthracene, DBA, Dibenzo[a,h]anthracene, NSC 22433
Nom IUPAC naphto[1,2-b]phénanthrène
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo(a,h)anthracene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Poids de la formule 278.1096
Pourcentage de pureté >95%