Learn More
Dibenz[a,j]acridine, TRC
Code produit 30363641
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30363641 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363641 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41691025MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenz(A,J)Acridine
CAS 224-42-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C21 H13 N
Quantité 25 mg
Synonyme Dibenz[a,j]acridine, 1,2:7,8-Dibenzacridine, 7-Azadibenz[a,j]anthracene, NSC 114903
Formule InChI InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-16-14(5-1)9-11-20-18(16)13-19-17-8-4-2-6-15(17)10-12-21(19)22-20/h1-13H
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3nc4ccc5ccccc5c4cc23
Nom IUPAC Dibenz[a,j] acridine
Poids moléculaire (g/mol) 279.33
Poids de la formule 279.1048
Pourcentage de pureté >95