Learn More
Dibenzazépine (Deshydroxy LY 411575), TRC
Code produit 30372046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30372046 5 mg -
30383652 1 mg -
30371655 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30372046 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4226005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209984-56-5
Formule moléculaire C26 H23 F2 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 463.48
Synonyme Dibenzazepine
Nom IUPAC (2S)-2-[[2-(3,5-difluorophényl)acétyl]amino]-N-[(7S)-5-méthyl-6-oxo-7H-benzo[d][1]benzazépine-7-yl]propanamide
SMILES C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3c4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzazepine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
Poids de la formule 463.1707