Learn More
Dibenzazépine (Deshydroxy LY 411575), TRC
Code produit 30383652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383652 1 mg -
30372046 5 mg -
30371655 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4226001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209984-56-5
Formule moléculaire C26 H23 F2 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 463.48
Synonyme Dibenzazepine
Nom IUPAC (2S)-2-[[2-(3,5-difluorophényl)acétyl]amino]-N-[(7S)-5-méthyl-6-oxo-7H-benzo[d][1]benzazépine-7-yl]propanamide
SMILES C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3c4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzazepine
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
Poids de la formule 463.1707