Learn More
Dibenzènesulfonamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417058 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15417058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60569.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzenesulfonamide
CAS 2618-96-4
Point de fusion 150°C
Formule moléculaire C12H11NO4S2
Numéro MDL MFCD00025019
Quantité 250 mg
Synonyme dibenzenesulfonimide, benzenesulfonamide, n-phenylsulfonyl, dibenzenesulfonamide, bis phenylsulfonyl amine, n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, dibenzolsulfimid, dibenzolsulfimide, diphenylsulfonimide, benzenesulfonic acid imide, n-benzenesulfonyl benzenesulfonamide
Clé InChI OVQABVAKPIYHIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC N-(benzènesulfonyl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 297.343
CID PubChem 75671
Poids de la formule 297.35
Pourcentage de pureté 95%