Learn More
Dibenzépine, TRC
Code produit 30134737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134737 25 mg 25mg
30006192 5 mg 5mg
30006400 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41692025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4498-32-2
Formule moléculaire C18 H21 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 295.38
Synonyme Dibenzepine
Nom IUPAC 5-[2-(diméthylamino)éthyle]-11-méthylbenzo[b][1,4]benzodiazépine-6-one
SMILES CN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2N(C)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzepin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21N3O/c1-19(2)12-13-21-17-11-7-6-10-16(17)20(3)15-9-5-4-8-14(15)18(21)22/h4-11H,12-13H2,1-3H3
Poids de la formule 295.1685