Learn More
Dibenzo[a,c]anthracène, TRC
Code produit 30134499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134499 50 mg 50mg
18022440 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41704550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 215-58-7
Formule moléculaire C22 H14
Poids moléculaire (g/mol) 278.35
Synonyme Benzo[b]triphenylene, 1,2:3,4-Dibenzanthracene, 1,2:3,4-Dibenzoanthracene, 2,3-Benzotriphenylene, Dibenz[a,c]anthracene, Dibenzo[a,c]anthracene
Nom IUPAC benzo[b]triphénylène
SMILES c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo[a,c]anthracene
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
Poids de la formule 278.1096