Learn More
Dibenzo[b,d]furan-2-carbaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10454153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10454153 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10454153 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07102DA
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo[b, d]furan-2-carbaldehyde
CAS 5397-82-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H8O2
Numéro MDL MFCD00136272
Quantité 1 g
Synonyme dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
Clé InChI OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Nom IUPAC 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]tridéca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene-4-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 196.21
CID PubChem 220843
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 97%