Learn More
Acide dibenzo[b,d]thiophène-4-boronique, TRC
Code produit 30367611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367611 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367611 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD417313100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid
CAS 108847-20-7
Formule moléculaire C12H9BO2S
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
SMILES OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
Nom IUPAC Acide dibenzothiophène-4-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 228.08
Poids de la formule 228.0416