Learn More
Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31027865
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31027865 100 g
31014909 10 g
31025235 25 g
31014985 1 g
31020026 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31027865 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14405100g
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide
CAS 1016-05-3
Formule moléculaire C12H8O2S
Numéro MDL MFCD00004970
Quantité 100 g
SMILES O=S1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O
Poids moléculaire (g/mol) 216.26
Pourcentage de pureté 98%