Learn More
Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31032139
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032139 5 g
31030876 100 g
31021267 250 mg
31020940 1 g
31020902 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31032139 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1241675g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide
CAS 1013-23-6
Formule moléculaire C12H8OS
Numéro MDL MFCD00046902
Quantité 5 g
SMILES O=S1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Poids moléculaire (g/mol) 200.26
Pourcentage de pureté 95%