Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]oxazépin-11(10H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one |
| CAS | 3158-85-8 |
| Formule moléculaire | C13H9NO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-(2-Aminophenoxy)benzoic Acid Lactam, Dibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, o-(o-Aminophenoxy)benzoic Acid Lactam |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 5H-benzo[b][1,4]benzoxazépine-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.22 |
| Poids de la formule | 211.0633 |