Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]thiazépine-11-[10H]one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15) |
| Poids de la formule | 227.0405 |
| Pourcentage de pureté | >95% |