Learn More
Dibenzofurane-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à l’abri de l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Dibenzofuran-2-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 74°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 141044 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Nom IUPAC | 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]tridéca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene-4-carbaldéhyde |
| Poids de la formule | 196.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |