Learn More
Acide dibenzofurane-4-boronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11399805
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11399805 5 g 5g
11389805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11399805 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19830.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100124-06-9 | C12H9BO3 | 212.011 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100124-06-9
Formule moléculaire C12H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 212.011
Numéro MDL MFCD00092336
Clé InChI ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
CID PubChem 2734328
Nom IUPAC acide dibenzofurane-4-ylboronique
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Dibenzofuran-4-boronic acid
Point de fusion 286°C to 291°C
Quantité 5 g
Beilstein 1645426
Poids de la formule 212.01
Pourcentage de pureté ≥98%