Learn More
Dibenzofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394519 100 g -
11384519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394519 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16521.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 132-64-9 | C12H8O | 168.195 g/mol
Applications pour l’analyse GC (chromatographie en phase gazeuse) et LC (chromatographie liquide). Le dibenzofurane comme substrat modèle dans les procédures de culture.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Applications pour l’analyse GC (chromatographie en phase gazeuse) et LC (chromatographie liquide).Le dibenzofurane comme substrat modèle dans les procédures de culture.
Solubilité
Insoluble dans l’eau (<1 mg/ml).Soluble dans les solvants organiques non polaires.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-64-9
Formule moléculaire C12H8O
Poids moléculaire (g/mol) 168.195
Numéro MDL MFCD00004968
Clé InChI TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzo b,d furan, diphenylene oxide, 2,2'-biphenylene oxide, 2,2'-biphenylylene oxide, dibenzofurans, dibenzol b,d furan, dibenzofurane, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl oxide
CID PubChem 568
ChEBI CHEBI:28145
Nom IUPAC dibenzofurane
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzofuran
Point de fusion 78°C to 83°C
Densité 1.3
Point d’ébullition 287°C to 289°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 121100
Informations sur la solubilité Insoluble in wate(<1mg/mL). Soluble in nonpolar organic solvents.
Poids de la formule 168.2
Pourcentage de pureté 98%