Learn More
Dibenzosuberénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361497 5 g 5g
11371497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02062.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10354-00-4 | C15H12O | 208.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10354-00-4
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00003586
Clé InChI SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzosuberenol, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-ol, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-ol, unii-s9t01jbh4a, s9t01jbh4a, 5h-dibenzo a,d-1-cyclohepten-5-ol, dibenzo b,f cyclohepten-1-ol, 5h-dibenzo-a,d-cyclohepten-5-ol, 5-hydrodibenzo a,d 7 annulen-5-ol
CID PubChem 82577
Nom IUPAC 11H-dibenzo[1,2-a
SMILES C1=CC=C2C(C3=CC=CC=C3C=CC2=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzosuberenol
Point de fusion 125°C to 127°C
Quantité 5 g
Beilstein 1957458
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 96%