Learn More
Dibenzosubérol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]-annulen-5-ol (Dibenzosuberol) |
| CAS | 1210-34-0 |
| Formule moléculaire | C15 H14 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Amitriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-Hydroxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, Dibenzosuberol, NSC 86157 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2 |
| SMILES | OC1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 6,11-dihydro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anneau-11-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.27 |
| Poids de la formule | 210.1045 |