Learn More
Dibenzosubérone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364519 25 g 25g
11374519 100 g 100g
11448337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364519 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18405.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208.26 g/mol
Dibenzosuberone is a potential antidepressant compound. It is used in the synthesis of amitriptyline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dibenzosuberone est un composé antidépresseur potentiel. Il est utilisé dans la synthèse de l’amitriptyline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,03 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1210-35-1
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00003587
Clé InChI BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
CID PubChem 14589
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzosuberone
Point de fusion 32°C to 34°C
Densité 1.156
Point d’ébullition 147°C to 149°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 200°C (392°F)
Indice de réfraction 1.634
Quantité 25 g
Beilstein 1454355
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.03g/L at 20°C).
Nom IUPAC 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%