Learn More
Dibenzosubérone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dibenzosuberone |
| Note relative au nom | 97% |
| CAS | 1210-35-1 |
| Point de fusion | 32°C to 34°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.1500g/mL |
| Point d’ébullition | 148°C (0.3 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |
Safety and Handling
- Dibenzosuberone