Learn More
Dibenzosuberone, TRC
Code produit 30133356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133356 100 mg 100mg
30003787 5 g 5g
30003961 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD416940100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1210-35-1
Formule moléculaire C15 H12 O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Synonyme 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzosuberone
Nom IUPAC 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b :1',2'-e][7]annulen-11-one
SMILES O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzosuberone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Poids de la formule 208.0888
Pourcentage de pureté >95%