Learn More
Dibenzothiophène-2-ol, TRC
Code produit 30180341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180341 500 mg 500mg
30179760 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD417345500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22439-65-2
Formule moléculaire C12H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 200.26
Synonyme 2-Hydroxydibenzothiophene, 3-Hydroxydiphenylenesulfide, Benzo[b]benzo[b]thiophen-2-ol;
SMILES Oc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzothiophene-2-ol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H8OS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H
Poids de la formule 200.0296