Learn More
Acide dibenzothiophène-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309815 1 g 1g
11319815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19831.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108847-20-7
Formule moléculaire C12H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 228.07
Numéro MDL MFCD01318182
Clé InChI GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
CID PubChem 2734329
Nom IUPAC Acide dibenzothiophène-4-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzothiophene-4-boronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Beilstein 197863
Poids de la formule 228.08
Pourcentage de pureté 95%