Learn More
Oxyde de dibenzothiophène 5, TRC
Code produit 30379580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379580 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42312510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzothiophene 5-Oxide
CAS 1013-23-6
Formule moléculaire C12H8OS
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H8OS/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2=O
Poids moléculaire (g/mol) 200.25
Poids de la formule 200.0296