Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 150°C to 155°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Conditions de rotation spécifiques | +120° (20°C c=5,CH3OH) |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement