Learn More
(+)-Dibenzoyle-D-Acide Tartarique Monohydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 376.0794 |