Learn More
Acide (-)-dibenzoyl-L-tartarique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10790851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10790851 100 g 100g
10438340 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10790851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160251000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62708-56-9 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62708-56-9 , 2743-38-6
Formule moléculaire C18H14O8
Poids moléculaire (g/mol) 358.30
Numéro MDL MFCD00149119
Clé InChI YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Synonyme 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
CID PubChem 44119738
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88°C to 90°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [C6H5CO2CH(CO2H)-]2·H2O
Quantité 100 g
Conditions de rotation spécifiques −115° (20°C c=5,ethanol)
Rotation spécifique -115
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol,practically insoluble in chloroform
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanedioïque ; hydrate
Poids de la formule 376.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate