Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-Acide tartrique monohydraté, TRC
Code produit 30379472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379472 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379472 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42281510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
CAS 62708-56-9
Formule moléculaire C18H14O8 . H2O
Quantité 10 g
Synonyme (-)-O,O-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
SMILES O.OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioïque ;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 376.31
Poids de la formule 376.0794