Learn More
Péroxyde de dibenzoyle, 75 %, eau restante, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712641 100 g Flacon en plastique 100g
10236460 5 g Flacon en plastique 5g
10702641 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211781000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45€
    37.65€ / 100g
    Économisez 7.80€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-36-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire C14H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Numéro MDL MFCD00003071
Clé InChI OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
CID PubChem 7187
ChEBI CHEBI:82405
Nom IUPAC Benzènecarboperoxoate de benzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzoyl peroxide
Note relative au nom 75%, remainder water
Point de fusion 104.0°C to 106.0°C
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5CO)2O2
Quantité 100 g
Beilstein 09, 179
Fieser 01,196; 04,122; 05,182; 06,160; 07,89; 12,157; 15,146; 17,367
Merck Index 15, 1119
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,soluble in benzene,chloroform,ether and acetone,1g/40 mL carbon disulfide,1g/40 mL olive oil
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 75%
Forme physique Poudre granulaire humide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.