Learn More
Peroxyde de benzoyle, 97 % (poids sec), humide avec 25 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317956 50 g 50g
11327956 250 g 250g
11337956 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11317956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13174.18
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Benzoyl peroxide is widely utilized as a radical initiator to induce polymerizations. It finds applications for acne treatment, for bleaching flour, hair and teeth and for cross-linking polyester resins. It also has major applications in antiseptic and bleaching properties. It serves as a catalyst for polyester thermoset resins and as a hardener to start the polymerization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxyde de benzoyle est largement utilisé comme un initiateur radicalaire pour induire des polymérisations. Il trouve des applications pour le traitement de l’acné, pour le blanchiment de la farine, des cheveux et des dents et pour les résines polyester réticulées. Il a également des applications majeures dans les propriétés antiseptiques et de blanchiment. Il sert de catalyseur pour les résines thermodurcissables en polyester et de durcisseur pour démarrer le processus de polymérisation.
Solubilité
Soluble dans l’éther et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les oxydants forts, les agents réducteurs, les acides, les bases, les alcools et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-36-0
Formule moléculaire C14H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Numéro MDL MFCD00003071
Clé InChI OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
CID PubChem 7187
ChEBI CHEBI:82405
Nom IUPAC Benzènecarboperoxoate de benzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl peroxide
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), humide avec 25 % d’eau
Quantité 50 g
Numéro UN UN3104
Beilstein 984320
Merck Index 14,1116
Informations sur la solubilité Soluble in ether and chloroform. Slightlysoluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoyl peroxide, wet with 25% water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzoyl peroxide