Learn More
Dibenzoylméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15109163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15109163 500 g Flacon en plastique 500g
10676544 10 g Flacon en verre 10g
10408450 25 g Flacon en plastique 25g
10306130 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15109163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112605000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-46-7
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
Numéro MDL MFCD00003085
Clé InChI NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
CID PubChem 8433
ChEBI CHEBI:75417
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropane-1,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzoylmethane
Note relative au nom 98%
Point de fusion 75°C to 79°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5COCH2COC6H5
Quantité 500 g
Beilstein 07,769
Merck Index 15,3014
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals