Learn More
Dibenzoylméthane, TRC
Code produit 30381267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381267 100 g -
30379242 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30381267 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD422683100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-46-7
Formule moléculaire C15 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.25
Synonyme 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropan-1,3-dione, 2-Benzoylacetophenone, AD 158, DBM, DBM 83, Dibenzoylmethane, Karenz DK 2, NSC 406806, NSC 52984, NSC 6266, PB 201, Phenyl phenacyl ketone, Rhodiastab 83, Rhodiastab 83P, ω-Benzoylacetophenone
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropane-1,3-dione
SMILES O=C(CC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoylacetophenone
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Poids de la formule 224.0837