Learn More
Azodicarboxylate de dibenzyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10464653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10464653 5 g Flacon en verre 5g
10329150 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10464653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270270050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Formation de la liaison C-X (halogène), initiateurs radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2449-05-0
Formule moléculaire C16H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 298.29
Numéro MDL MFCD00016737
Clé InChI IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Synonyme dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
CID PubChem 5387121
Nom IUPAC benzyle (NE)-N-phénylméthoxycarbonyliminocarbamate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl azodicarboxylate
Note relative au nom 94%
Point de fusion 44°C to 52°C
Couleur Jaune à orange
Point d’éclair >230°C
Perte à la dessiccation 0.75% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 15,111
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 298.29
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzyl azodicarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.