Learn More
Azodicarboxylate de dibenzyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354266 5 g 5g
11364266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19347.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298.298 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2449-05-0
Formule moléculaire C16H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 298.298
Numéro MDL MFCD00016737
Clé InChI IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Synonyme dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
CID PubChem 5387121
Nom IUPAC benzyle (NE)-N-phénylméthoxycarbonyliminocarbamate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl azodicarboxylate
Point de fusion 43°C to 47°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire C6H5CH2O2C-N=N-CO2CH2C6H5
Quantité 5 g
Beilstein 2298734
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 298.3
Pourcentage de pureté 96%