Learn More
Azodicarboxylate de dibenzyle, TRC
Code produit 30355264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355264 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4172151G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl Azodicarboxylate
CAS 2449-05-0
Formule moléculaire C16H14N2O4
Quantité 1 g
Synonyme Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2
Nom IUPAC benzyle (NE)-N-phénylméthoxycarbonyliminocarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 298.29
Poids de la formule 298.0954