Learn More
Azodicarboxylate de dibenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibenzyl Azodicarboxylate |
| CAS | 2449-05-0 |
| Formule moléculaire | C16H14N2O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | benzyle (NE)-N-phénylméthoxycarbonyliminocarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.29 |
| Poids de la formule | 298.0954 |