Learn More
Carbonate dibenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ionic liquids can effectively accelerate slow N-benzylation reactions utilizing dibenzyl carbonate as an alkylating reagent. Dibenzyl carbonate (DBzlC) has been used to benzylate phenylacetonitrile, benzyl phenylacetate and phenol. Selective N, N-dibenzylation of primary aliphatic amines was carried with dibenzyl carbonate in the presence of phosphonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Les liquides ioniques peuvent accélérer efficacement les réactions lentes de N-benzylation en utilisant le carbonate de dibenzyle comme réactif d’alkylation. Le carbonate de dibenzyle (DBzlC) a été utilisé pour le benzylate de phénylacétonitrile, le phénylacétate de benzyle et le phénol. La N-dibenzylation sélective des amines primaires aliphatiques a été obtenue avec du carbonate de dibenzyle en présence de sels de phosphonium.
Solubilité
Peu soluble (0,099 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibenzyl carbonate |
| Point de fusion | 27°C to 30°C |
| Point d’ébullition | 150°C to 155°C (0.8 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.5485 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1882864 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Informations sur la solubilité | Sparingly Soluble (0.099g/L) (25°C). |
| Poids de la formule | 242.27 |
| Afficher plus |