Learn More
Disulfure de dibenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322667 100 g 100g
11312667 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11850.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 150-60-7 | C14H14S2 | 246.386 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-60-7
Formule moléculaire C14H14S2
Poids moléculaire (g/mol) 246.386
Numéro MDL MFCD00004783
Clé InChI GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl disulfide, benzyl disulfide, disulfide, bis phenylmethyl, benzyl bisulfide, 1,2-dibenzyldisulfane, dibenzyl disulphide, dibenzyldisulfid, bis phenylmethyl disulfide, di phenylmethyl disulfide, disulfide, dibenzyl
CID PubChem 9012
ChEBI CHEBI:72752
Nom IUPAC (benzyldisulfanyl)méthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSSCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl disulfide
Point de fusion 67°C to 72°C
Densité 1.3
Point d’ébullition 210°C to 216°C (18 mmHg)
Point d’éclair 150°C (302°F)
Odeur Stench
Quantité 100 g
Beilstein 1110443
Merck Index 14,3013
Poids de la formule 246.4
Pourcentage de pureté ≥98%