Learn More
Disulfure de dibenzyle, TRC
Code produit 30368377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368377 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368377 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41708010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Disulfide
CAS 150-60-7
Formule moléculaire C14 H14 S2
Quantité 10 g
Synonyme Disulfide, bis(phenylmethyl), Benzyl disulfide (8CI), Bis(phenylmethyl) disulfide, 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane, BDS, Benzyl bisulfide, Dailube S 700, Di(phenylmethyl)disulfide, Dibenzyl disulfide, Dibenzyl disulphide, NSC 677465, NSC 6841, S 700, T 322, α-(Benzyldithio)toluene
Formule InChI InChI=1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC (benzyldisulfanyl)méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 246.39
Poids de la formule 246.0537