Learn More
Disulfure de dibenzyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyl Disulfide |
| CAS | 150-60-7 |
| Formule moléculaire | C14 H14 S2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Disulfide, bis(phenylmethyl), Benzyl disulfide (8CI), Bis(phenylmethyl) disulfide, 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane, BDS, Benzyl bisulfide, Dailube S 700, Di(phenylmethyl)disulfide, Dibenzyl disulfide, Dibenzyl disulphide, NSC 677465, NSC 6841, S 700, T 322, α-(Benzyldithio)toluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMILES | C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (benzyldisulfanyl)méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.39 |
| Poids de la formule | 246.0537 |