Learn More
Éther dibenzylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzyl ether is used as an effective GFP friendly tissue clearing medium for mouse brains. It is also used in a study to develop a detailed protocol for performing 3D imaging of solvent-cleared organs and its application to various microscopy techniques. It is also employed as a plasticizer for nitrocellulose and synthetic rubber, a solvent in perfumery, and a flavoring agent in chewing gums and baked goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’éther benzylique est utilisé comme milieu de défrichement de tissus efficace pour les cerveaux de souris. Il est également utilisé dans une étude pour développer un protocole détaillé pour l’imagerie 3D d’organes déformés de solvants et son application à diverses techniques de microscopie. Il est également utilisé comme plastifiant pour la nitrocellulose et le caoutchouc synthétique, comme solvant dans la parfumerie et comme aromatisant dans les gommes à mâcher et les produits cuits au four.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Miscible avec de l’éthanol, de l’éther, du chloroforme et de l’acétone.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dibenzyl ether |
| Point de fusion | 3°C to 4°C |
| Densité | 1.04 |
| Point d’ébullition | 298°C |
| Point d’éclair | 135°C (275°F) |
| Indice de réfraction | 1.562 |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN3082 |
| Beilstein | 1911156 |
| Merck Index | 14,1132 |
| Show More |
Safety and Handling
- Dibenzyl ether
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Dibenzyl ether